Alizarin complexone dihydrate für die Fluoridbestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01010.0005
1.01010.0005EA 397 EUR
1.01010.0005
Alizarin complexone dihydrate für die Fluoridbestimmung, Supelco®
Alizarin complexone dihydrate
Formel: C₁₉H₁₅NO₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149067
CAS-Nummer: 455303-00-1
EINECS: 223-544-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 421.36 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3