Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Aluminiumammoniumbis(sulfat) Dodecahydrat, Ammoniumalaun
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01031.0500
1.01031.0500EA
114
EUR
1.01031.0500
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Aluminiumammoniumsulfat Dodecahydrat
Formel:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Molecular Weight: 453,33 g/mol Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 93 °C Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051042 CAS-Nummer: 7784-26-1 EINECS: 232-055-3 Merck Index: 13,00325 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 93 °C |
Molar Mass | 453.33 g/mol |
Bulk Density | 700 - 800 kg/m3 |
Boiling Point | 200 °C (1013 hPa) |
pH | 2.6 (100 g/l, H2O, 25 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...