Aluminiumhydroxid, feines Pulver

Lieferant: Merck

1.01093.1000 1.01093.9025
1.01093.1000EA 42.5 EUR
1.01093.1000 1.01093.9025
Aluminiumhydroxid, feines Pulver
Aluminiumhydroxid
Formel: Al(OH)₃
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003420
CAS-Nummer: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 13,00342

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR