Ammoniumbromid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01125.1000 1.01125.9025
1.01125.1000EA 142 EUR
1.01125.1000 1.01125.9025
Ammoniumbromid, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Ammonium bromide
Formel: H₄BrN
Schmelzpunkt: 542 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011419
CAS-Nummer: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 13,00505
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 742 g/l (20 °C)
Melting Point 542 °C (closed capillary tube)
Molar Mass 97.94 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (198 °C)
Density 2.43 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (50 g/l, H2O, 25 °C)