Ammoniumdihydrogenphosphat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
1.01126.0500EA 36.66 EUR
1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
Ammoniumdihydrogenphosphat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 368 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR