Ammoniumchlorid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Salmiak

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01145.0500 1.01145.1000 1.01145.5000 1.01145.9050 1.01145.9025
1.01145.0500EA 35.31 EUR
1.01145.0500 1.01145.1000 1.01145.5000 1.01145.9050 1.01145.9025
Ammoniumchlorid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Ammoniumchlorid
Formel: NH₄Cl
Schmelzpunkt: 335 °C
Dichte: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 372 g/l (20 °C)
Melting Point 335 °C (sublimed)
Molar Mass 53.49 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (30 °C)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 5.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR