Ammoniumhydrogendifluorid

Lieferant: Merck
Gefahr

1.01160.5000
1.01160.5000EA 194 EUR
1.01160.5000
Ammoniumhydrogendifluorid
Ammoniumhydrogendifluorid
Formel: NH₄HF₂
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012018
CAS-Nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR