Ammoniumsulfamat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Amidoschwefelsäure Ammoniumsalz, Sulfamidsäure Ammoniumsalz, Ammoniumamidosulfonat, Aminosulfosäure Ammoniumsalz, Ammoniumsulfamidat, Amidosulfonsäure Ammoniumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01220.0100
1.01220.0100EA 70.1 EUR
1.01220.0100
Ammoniumsulfamat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Ammoniumsulfamat
Formel: H₆N₂O₃S
Schmelzpunkt: 131,1 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011429
CAS-Nummer: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 12,00589

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1950 g/l (20 °C)
Melting Point 132 - 134 °C
Molar Mass 114.13 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
Boiling Point 160 °C (1013 hPa) decomposes
pH 5.0 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR