Isopentylnitrit (Isomerengemisch) Stabilised, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Isoamyl nitrite

Stabilisierung: K2CO3
MQ200

1.01245.0250 1.01245.2500
1.01245.0250EA 249 EUR
1.01245.0250 1.01245.2500
Isopentylnitrit (Isomerengemisch) Stabilised, Sigma-Aldrich®
Isopentylnitrit (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002057
CAS-Nummer: 110-46-3
EINECS: 203-770-8
UN: 1113
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 117.15 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C (1013 hPa)
Flash Point -18 °C
Density 0.872 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Synonyms iso-Amyl nitrite, iso-Pentyl nitrite, Nitrous acid isoamyl ester
Hill Formula C5H11NO2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR