Wasser, Ultrapur für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.01262.1000 1.01262.0500
1.01262.1000EA 303 EUR
1.01262.1000 1.01262.0500
Wasser, Ultrapur für die Spurenanalyse, Supelco®
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR