Titangelb, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Clayton Yellow, Dinatrium-2,2'-(1-triazen-1,3-diyldi-p-phenylen)bis[6-methylbenzothiazol-7-sulfonat], Dinatrium-6-methyl-2-[4-[2-[4-(6-methyl-7-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]iminohydrazinyl]phenyl]-1,3-benzothiazol-7-sulfonat, Thiazolgelb G, Direct Yellow 9, Mimosa
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01307.0025
1.01307.0025EA
91.3
EUR
1.01307.0025
Titangelb, Supelco®
Titangelb
Formel:
C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013091 CAS-Nummer: 1829-00-1 EINECS: 217-377-4 Merck Index: 12,09445 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 29 g/l (24 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 695.7 g/mol |
Bulk Density | 310 kg/m3 |
pH | 5.1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |