Methylorange ACS, Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
1.01322.0025EA 75.7 EUR
1.01322.0025 1.01322.0100 1.01322.1000
Methylorange ACS, Reag. Ph. Eur.
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Siedepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06127

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 327.34 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
pH 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR