Methylorange 0,1% aqueous solution, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Goldorange, Helianthin, Natrium-4-(4-dimethylaminophenylazo)benzolsulfonat, Orange III, 4-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzolsulfonsäure Natriumsalz, (4-(Dimethylamino)azobenzol-4'-sulfonsäure Natriumsalz
MQ200
1.01323.0250 1.01323.1000
1.01323.0250EA 58.6 EUR
1.01323.0250 1.01323.1000
Methylorange 0,1% aqueous solution, Supelco®
Methylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 327.34 g/mol
Siedepunkt: 90
Flammpunkt: 38
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (H2O, 20 °C)