Kongorot, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Direktrot 28, Direct Red 28, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.01340.0025
1.01340.0025EA 74.3 EUR
1.01340.0025
Kongorot, Supelco®
Kongorot
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Molecular Weight: 696,67 g/mol
Schmelzpunkt: > 360 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02562

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 696.68 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR