Kristallviolett

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid, Hexamethylen-p-rosanilinchlorid, blaues Pyoktanin, Basic Violet 3, Hexamethylviolett, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid, Methylviolett 10B, Methylrosanilin, Methylrosanilium, 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid, CI 42555, Methylrosaniliumchlorid, Gentianaviolett

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
1.01408.0025EA 60.4 EUR
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
Kristallviolett
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Schmelzpunkt: 189…194 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 194 °C
Molar Mass 407.99 g/mol
Bulk Density 220 - 400 kg/m3
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR