Silbernitrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Höllenstein

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.1000
1.01512.0025EA 176.99 EUR
1.01512.0025 1.01512.0100 1.01512.0250 1.01512.1000
Silbernitrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Silbernitrat

For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues

Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 2160 g/l (20 °C)
Melting Point 212 °C
Molar Mass 169.87 g/mol
Bulk Density 2350 kg/m3
Boiling Point 444 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.35 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 - 6.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR