Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.01517.1000 1.01517.2500
1.01517.1000EA 113 EUR
1.01517.1000 1.01517.2500
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR