Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Disilbersulfat, Silber(I)sulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01517.1000
1.01517.2500
1.01517.1000EA
113
EUR
1.01517.1000
1.01517.2500
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Silbersulfat
Formel:
Ag₂SO₄ Molecular Weight: 311.8 g/mol Siedepunkt: 1085 Schmelzpunkt: 655 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003407 CAS-Nummer: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3264 ADR: 8 II Merck Index: 13,08603 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...