Salpetersäure 60%, ultrarein für die Spurenanalyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 663 EUR
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Salpetersäure 60%, ultrarein für die Spurenanalyse, Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Siedepunkt: ∼120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR