L(+)-Arginin für die Biochemie, Millipore®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
1.01542.0100EA 60 EUR
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
L(+)-Arginin für die Biochemie, Millipore®
L(+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Siedepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 238 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR