Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
1.01582.0001EA 386.44 EUR
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat analytisches Reagens, Supelco®
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Molecular Weight: 393.83 g/mol
Schmelzpunkt: 30
Dichte: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 30 °C
Molar Mass 393.83 g/mol
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR