Agar, powder_fine, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., extra_pure, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Agar Agar
1.01615.1000
1.01615.9025
1.01615.1000EA
364
EUR
1.01615.1000
1.01615.9025
Agar, powder_fine, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., extra_pure, SAFC®
Agar
Schmelzpunkt:
90 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081288 CAS-Nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |