Testsätze, Monochloramin-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.01632.0001
1.01632.0001EA 429 EUR
1.01632.0001
Testsätze, Monochloramin-Test, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
  • Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
  • Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
  • Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren, bei Lagerung bei Raumtemperatur
  • Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.