Bariumchlorid Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Barium dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01717.1000 1.01717.9050
1.01717.1000EA 77.8 EUR
1.01717.1000 1.01717.9050
Bariumchlorid Dihydrat, Supelco®
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 960 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971