Bariumchlorid Dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Barium dichloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000 1.01719.9050
1.01719.0500EA 61.9 EUR
1.01719.0500 1.01719.1000 1.01719.5000 1.01719.9050
Bariumchlorid Dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 244.27 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: 960
Dichte: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 963 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 244.28 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 1560 °C (anhydrous substance)
Density 3.86 g/cm3
pH 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR