Bariumnitrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01729.0500 1.01729.9050
1.01729.0500EA 137 EUR
1.01729.0500 1.01729.9050
Bariumnitrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Barium nitrate
Formel: Ba(NO₃)₂
Schmelzpunkt: ∼592 °C
Dichte: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003442
CAS-Nummer: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,00986

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 592 °C
Molar Mass 261.34 g/mol
Bulk Density 1900 g/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR