Bariumhydroxid Octahydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ätzbaryt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01735.1000
1.01735.1000EA 173 EUR
1.01735.1000
Bariumhydroxid Octahydrat, Supelco®
Bariumhydroxid Octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molecular Weight: 315,47 g/mol
Siedepunkt: 780 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 13,00980