Bariumperchlorat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01738.0250 1.01738.1000
1.01738.0250EA 272 EUR
1.01738.0250 1.01738.1000
Bariumperchlorat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Barium perchlorate
Formel: Ba(ClO₄)₂
Schmelzpunkt: 505 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003440
CAS-Nummer: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01016

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1985 g/l (25 °C)
Melting Point 505 °C
Molar Mass 336.23 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Density 2.74 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR