Salpetersäure 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
1.01799.1000EA 53.8 EUR
1.01799.1000 1.01799.2500 1.01799.2510 1.01799.0510 1.01799.1010
Salpetersäure 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS zur Analyse, Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -41 °C
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR