tert-Butylmethylether ≥99,0% (durch GC), EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01843.2500
1.01843.6025
1.01843.6190
1.01843.9011
1.01843.2500EA
113
EUR
1.01843.2500
1.01843.6025
1.01843.6190
1.01843.9011
tert-Butylmethylether ≥99,0% (durch GC), EMPLURA®, Supelco®
tert-Butylmethylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa) Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...