Bismut(III)oxid, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Dibismuttrioxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.01862.9025 1.01862.1000
1.01862.9025EA 6010 EUR
1.01862.9025 1.01862.1000
Bismut(III)oxid, Supelco®
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
Siedepunkt: 1890 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 825 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 820 °C
Molar Mass 465.95 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1890 °C
Density 8.93 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR