Bismut(III)nitrat basisch, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bismuthydroxidnitratoxid, Bismutsubnitrat, Wismuthydroxidnitratoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.01878.0100
1.01878.0100EA 107 EUR
1.01878.0100
Bismut(III)nitrat basisch, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Bismut(III)nitrat basisch
Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Dichte: 4,928 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064844
CAS-Nummer: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 1461.99 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 3.2 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR