Bicin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01910.9010
1.01910.9010EA 4130 EUR
1.01910.9010
Bicin, Millipore®
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Schmelzpunkt: 185…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1