1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4,5-Dihydroxy-1,3-benzoldisulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Dinatrium-4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat Monohydrat, Brenzcatechin-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Tiron Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01922.0100
1.01922.0100EA 763 EUR
1.01922.0100
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat, Millipore®
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149531
CAS-Nummer: 149-45-1
EINECS: 205-741-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1350 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 332.22 g/mol
Bulk Density 465 kg/m3
pH 5.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)