Brom ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.01948.0050 1.01948.0250
1.01948.0050EA 118 EUR
1.01948.0050 1.01948.0250
Brom ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Bromine
Formel: Br₂
Siedepunkt: 58,7 °C (1013 hPa)
Dichte: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,01378

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR