Standard-Referenzmaterialien und Pufferlösungen, CertiPUR®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.01960.0001
1.01961.0025
1.01963.0025
1.01964.0025
1.01965.0025
1.07200.0105
1.07202.0105
1.07204.0105
1.07205.0105
1.07203.0105
1.01962.0001
1.01960.0001EA
357
EUR
1.01960.0001
1.01961.0025
1.01963.0025
1.01964.0025
1.01965.0025
1.07200.0105
1.07202.0105
1.07204.0105
1.07205.0105
1.07203.0105
1.01962.0001
Standard-Referenzmaterialien und Pufferlösungen, CertiPUR®, Supelco®
Puffer
pH-Puffer
Für die analytische Qualitätssicherung und Prüfmittelüberwachung von pH-Messgeräten.
- Direkt rückführbar auf SRM von NIST und PTB
- Max. Messunsicherheit von +/-0,003 pH Einheiten
- Kalibriert in einem unabhängigen akkreditierten Kalibrationslabor für die pH-Messung (DKD-K-14301)