Cadmiumacetat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Cadmiumsalz Dihydrat, Cadmiumdi(acetat)-Dihydrat, Cadmiumdi(acetat) Dihydrat, Essigsäure Cadmiumsalz-Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02003.0500
1.02003.0500EA 233 EUR
1.02003.0500
Cadmiumacetat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Cadmiumacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Siedepunkt: 105…107 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 256 °C
Dichte: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150020
CAS-Nummer: 5743-04-4
EINECS: 208-853-2
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01614
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 256 °C (anhydrous)
Molar Mass 266.52 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 2.01 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials