Cadmium, körnig, EMSURE® ∼ 3-6 mm zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02004.0250
1.02004.0250EA 240 EUR
1.02004.0250
Cadmium, körnig, EMSURE® ∼ 3-6 mm zur Analyse, Supelco®
Cadmium
Formel: Cd
Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 321 °C
Dichte: 8,6 g/cm3 (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01649

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Hg (Mercury) ≤ 0.0005 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR