Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat, EMSURE® ACS zur Analyse
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cadmium sulphate, 8/3-hydrate, Cadmium sulphate octahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02027.0100
1.02027.0100EA 87.6 EUR
1.02027.0100
Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat, EMSURE® ACS zur Analyse
Cadmium(II)sulfat 8/3-Hydrat
Formel: 3CdSO₄·8H₂O
Molecular Weight: 256,51 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 41 °C
Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD02253000
CAS-Nummer: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric, CdSO₄.8/3 H₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water) 3.0 - 6.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Zn (Zinc) ≤ 0.002 %