Calciumhydroxid, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02047.0500 1.02047.1000 1.02047.9050
1.02047.0500EA 53.6 EUR
1.02047.0500 1.02047.1000 1.02047.9050
Calciumhydroxid, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 550 °C (decomposition)
Molar Mass 74.09 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 2850 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)