Calciumcarbonat, EMSURE® für die Silikatbestimmung, gefällt, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Marmor
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02067.0500
1.02067.0500EA 407 EUR
1.02067.0500
Calciumcarbonat, EMSURE® für die Silikatbestimmung, gefällt, Supelco®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100,09 g/mol
Schmelzpunkt: 825 °C (Zers.)
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Ba (Barium) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.02 %