Calcium-D-gluconat Monohydrat, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E578, BP, Ph. Eur., reinst suitable for use as excipient

Lieferant: Merck

Synonyme: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz Monohydrat, Dextronsäure Calciumsalz Monohydrat, D-Gluconsäure Calciumsalz Monohydrat

1.02094.9029
1.02094.9029EA 0 EUR
1.02094.9029
Calcium-D-gluconat Monohydrat, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E578, BP, Ph. Eur., reinst suitable for use as excipient
Calcium-D-gluconat Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Schmelzpunkt: 178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150787
CAS-Nummer: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR