Calciumlactat Pentahydrat, löslich, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, E327, FCC, BP, reinst suitable for use as excipient, SAFC®

Lieferant: Merck

Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-(S)-(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat, L(+)-Milchsäure Calciumsalz Pentahydrat, Calcium-L(+)-2-hydroxypropionat Pentahydrat

1.02102.9029
1.02102.9029EA 0 EUR
1.02102.9029
Calciumlactat Pentahydrat, löslich, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, E327, FCC, BP, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Calciumlactat Pentahydrat
Formel: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Molecular Weight: 308.3 g/mol
Schmelzpunkt: 240
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150344
CAS-Nummer: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR