Calciumoxid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.02109.1000 1.02109.9025
1.02109.1000EA 85.6 EUR
1.02109.1000 1.02109.9025
Calciumoxid, Supelco®
Calcium oxide
Formel: CaO
Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2580 °C
Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR