Calciumhydroxid, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, E526, USP, reinst suitable for use as excipient (max. 0,0005% Al), gefällt, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Calciumdihydroxid, Löschkalk
1.02119.9025
1.02119.9025EA 0 EUR
1.02119.9025
Calciumhydroxid, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, E526, USP, reinst suitable for use as excipient (max. 0,0005% Al), gefällt, SAFC®
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675