α-Cyclodextrin, Millipore®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02126.1000
1.02126.1000EA
0
EUR
1.02126.1000
α-Cyclodextrin, Millipore®
α-Cyclodextrin
Formel:
C₃₆H₆₀O₃₀ Molecular Weight: 972,84 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078207 CAS-Nummer: 10016-20-3 EINECS: 233-007-4 |