Calciumsulfat Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, gefällt, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pflaster Paris
1.02160.9050
1.02160.9050EA 0 EUR
1.02160.9050
Calciumsulfat Dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, gefällt, SAFC®
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Molecular Weight: 172,17 g/mol
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711