Calciumsulfat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, gefällt, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pflaster Paris

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02161.0500 1.02161.9025
1.02161.0500EA 53.3 EUR
1.02161.0500 1.02161.9025
Calciumsulfat Dihydrat, EMSURE® zur Analyse, gefällt, Supelco®
Calciumsulfat Dihydrat
Formel: CaSO₄·2H₂O
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149625
CAS-Nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 172.17 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR