Kohlenstoff (aus Holz), Pulver, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: Charcoal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02204.9025
1.02204.9025EA 624 EUR
1.02204.9025
Kohlenstoff (aus Holz), Pulver, Millipore®
Carbon
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1361
ADR: 4.2,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Residue of ignition (600 °C) ≤7%
Particle size <0.15 mm ~99%
Carbonization Conforms
Bulk Density 410 kg/m3
Hill Formula C
Chemical Formula C
Melting point 3550 °C
Bulk density 410 kg/m3
Residue on ignition ≤7 %
Particle size about 99 %