Cer(IV)oxid 1-3 mm für die Elementaranalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02263.0100
1.02263.0100EA 208 EUR
1.02263.0100
Cer(IV)oxid 1-3 mm für die Elementaranalyse, Supelco®
Cer(IV)oxid
Formel: CeO₂
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2000 °C
Dichte: 7,13 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 172.11 g/mol
Bulk Density 1280 kg/m3
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)